Documenti
640026
Sigma-Aldrich
Poly(pentachlorophenyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
About This Item
Formula condensata:
(C10H5Cl502)m(C7H10O3)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Composizione
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3