Documenti fondamentali
639974
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dichlorostyrene)
About This Item
Formula condensata:
(C8H6Cl2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.625 (lit.)
Temp. transizione
Tg 167 °C(lit.)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.