181366
Poly(4-bromostyrene)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
4-Bromostyrene homopolymer, p -Bromostyrene homopolymer, Poly(p -bromostyrene)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
average Mw ~65,000 by GPC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3