Documenti fondamentali
639788
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-185 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-n2ncc(C(O)=O)c2N
InChI
1S/C11H11N3O3/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10(12)9(6-13-14)11(15)16/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16)
XOMCPZHFKFCRLB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)