Documenti fondamentali
638994
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H2(Br)(F)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)