Key Documents
638943
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Chlorophenylglycine
95%
Sinonimo/i:
L-2-Chlorophenylglycine, (S)-α−Amino-(2-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
182-187 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xue Xin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 718305-718305 (2013-06-06)
Coronary heart disease (CHD) is one of the highest mortality diseases in the world. Traditional Chinese medicine compound Danshen dripping pills (CDDPs) have currently made a great achievement in treating CHD. However, the therapeutic mechanism of CDDP is often poorly