Documenti
638471
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FO2/c12-10-7-5-9(6-8-10)3-1-2-4-11(13)14/h5-8H,1-4H2,(H,13,14)
BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup