Documenti fondamentali
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
141-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)