Documenti fondamentali
637599
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Methylenedioxybenzylidene)benzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69.5-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
imine
phenyl
Stringa SMILE
C1Oc2ccc(\C=N\Cc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14-15(8-13)18-11-17-14/h1-8,10H,9,11H2/b16-10+
BGNGXFPSLBOGHI-MHWRWJLKSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)