Documenti fondamentali
P49503
Sigma-Aldrich
Piperonylamine
97%
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-5-methylamine, 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
Scegli un formato
25 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 200.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
136996
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. ebollizione
138-139 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mariana C F C B Damião et al.
Archiv der Pharmazie, 347(12), 885-895 (2014-10-07)
A novel class of benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl alkyl/aryl amide and ester analogues of capsaicin were designed, synthesized, and evaluated for their cytotoxic activity against human and murine cancer cell lines (B16F10, SK-MEL-28, NCI-H1299, NCI-H460, SK-BR-3, and MDA-MB-231) and human lung fibroblasts (MRC-5).