Documenti fondamentali
636479
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methylindole
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 5-methylindole-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5410 (lit.)
P. ebollizione
208-209 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10-5-6-12-11(9-10)7-8-15(12)13(16)17-14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
NSPCCUXHOQOAJQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant in stereoselective preparation of substituted dihydroindole derivatives via palladium-catalyzed stereoselective carboaminoxylation reactions
  • Reactant in conversion of 1-Boc-indoles to 1-Boc-oxindoles
  • Reactant in preparation of indolyl aromatic chiral alpha-sulfoxides
  • Reactant in preparation of (indolyl)borates, silanes, and silanols
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)