Documenti fondamentali
636029
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
216.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)