Documenti fondamentali
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
Sinonimo/i:
N-Methyl-d3-glycine
Scegli un formato
1 G
CHF 2’460.00
CHF 2’460.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’460.00
About This Item
Formula condensata:
CD3NHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’460.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
208-212 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)