Documenti fondamentali
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5050 (lit.)
P. ebollizione
160 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)