578355
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystalline powder
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3