Documenti fondamentali
634549
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,10H,2,4H2
MOANRQDXNNXOLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Hydroxy-1-indanone can be used in the synthesis of tetracyclic ketones intermediates during the total syntheses of (±)-frondosin C and (±)-8-epi-frondosin C.[1] It can also be used in the synthesis of 1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazoles, which can act like potent CHK-1 inhibitors, thereby inhibiting the growth of cancer cells.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Cyanopyridyl containing 1, 4-dihydroindeno [1, 2-c] pyrazoles as potent checkpoint kinase 1 inhibitors: Improving oral biovailability"
Tong Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(20), 5665-5670 (2007)
"Total syntheses of (?)-frondosin C and (?)-8-epi-frondosin C via a tandem anionic 5-exo dig cyclization?Claisen rearrangement sequence"
Li X. et al.
Tetrahedron, 63(09), 1899-1906 (2007)