Documenti fondamentali
634476
Sigma-Aldrich
Furan-3-ylethynyltrimethylsilane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4910 (lit.)
P. ebollizione
184-186 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)