Documenti
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Isopropanol-1,3-13C2
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
-89.5 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup