Key Documents
633747
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
278 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cn[nH]c1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)