Documenti fondamentali
228575
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 87.00
CHF 87.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 87.00
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Beilstein:
2213134
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 87.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
183-186 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid was coupled to ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine to form benzimidazole derivatives[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Kaushik Chanda et al.
ACS combinatorial science, 14(2), 115-123 (2012-01-24)
A novel and efficient diversity-oriented synthetic approach was employed to access the benzo[d]oxazol-5-yl-1H-benzo[d]imidazole on ionic liquid support, which helps to absorb microwave irradiation. In this paper, we successfully coupled 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid onto ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine, which subsequently underwent an acid
Yuefei Ji et al.
Water research, 123, 249-257 (2017-07-04)
As promising in-situ chemical oxidation (ISCO) technologies, sulfate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOPs) are applied in wastewater treatment and groundwater remediation in recent years. In this contribution, we report for the first time that, thermally activated persulfate oxidation of phenol