Documenti fondamentali
632597
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)