H50802
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
338 °C (lit.)
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3