Documenti fondamentali
632376
Sigma-Aldrich
tert-Amyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-methoxy-2-(methyl-13C)-butane-1,4-13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
85-86 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
COC([13CH3])([13CH3])C[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1
HVZJRWJGKQPSFL-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)