Documenti
632155
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Chloro-2-formyl-3-pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for the preparation of 5-azaindoles by the Hemetsberger-Knittel reaction involving the thermal decomposition of alkenyl azides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 2751-2751 (2005)