Documenti fondamentali
631108
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4990 (lit.)
P. ebollizione
183-184 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CNCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
ZXWCKKSSCIFVBT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiuli You et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(21), 7252-7257 (2020-05-20)
Organic-inorganic hybrid materials with perovskite structure have recently attracted tremendous interest due to their structural tunability and rich functional properties, such as phase transition and photoelectric properties. Within this context, two discrete tin-based organic-inorganic hybrid compounds [(FMBA)2SnCl6] (1) and [(FMBA)2SnBr6]