133035
Methacrolein
95%
Sinonimo/i:
Methacrylaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Tensione di vapore
121 mmHg ( 20 °C)
13.44 psi ( 55 °C)
5.35 psi ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter