Documenti fondamentali
630993
Sigma-Aldrich
N-2-(Bromophenyl)formamide
97%
Sinonimo/i:
2′-Bromoformanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
OHWIHFWQMRBQMV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)