Documenti
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3