Documenti fondamentali
62495
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.23
Beilstein:
5894563
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Durata
limited shelf life
Concentrazione
~1.5 M in cyclohexane
Impurezze
~10% ethylbenzene
Colore
orange
Densità
0.816 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may become turbid on storage or may contain precipitate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)