Documenti fondamentali
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H4Br3N
Peso molecolare:
335.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)