617466
Acetyl-d3-L-carnitine hydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2