Documenti
491705
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(O213CCH3)CH2N(CH3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.69
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3