Key Documents
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D3H2NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)