Documenti fondamentali
617067
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Methylchloroform-d3
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCD3
Peso molecolare:
136.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
74-76 °C (lit.)
Punto di fusione
-35 °C (lit.)
Densità
1.366 g/mL
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3/i1D3
UOCLXMDMGBRAIB-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)