Documenti fondamentali
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Triethoxy(methyl-d3)silane
About This Item
Formula condensata:
CD3Si(OC2H5)3
Peso molecolare:
181.32
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
141-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)