Documenti fondamentali
591920
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-chlorosilane
99 atom % D
Sinonimo/i:
Chlorotrimethylsilane-d9
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
57 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[Si](Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
IJOOHPMOJXWVHK-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)