Documenti fondamentali
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propylene-d6 glycol
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(OH)CD2OH
Peso molecolare:
82.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
-60 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)