Documenti
614289
Sigma-Aldrich
Diethyl-1,1,1′,1′-d4-stilbestrol-3,3′,5,5′-d4 (mixture of E- and Z- forms)
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D8H12O2
Peso molecolare:
276.40
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
169-172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1\C(=C(\c2c([2H])cc(O)cc2[2H])C([2H])([2H])C)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
RGLYKWWBQGJZGM-AYAXEXGHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3