614149
Cholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid-D4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
BHQCQFFYRZLCQQ-YFEOEUIKSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?