Documenti fondamentali
904171
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 ML
CHF 149.00
CHF 149.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 149.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D4H36O4
Peso molecolare:
396.60
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
CHF 149.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1C2CC[C@@]3(C)C1CC[C@@H]3[C@H](C)CCC(O)=O)C[C@@]4([H])[C@]2(C)CC([2H])([2H])[C@@H](O)C4([2H])[2H]
InChI
RUDATBOHQWOJDD-GLUJXYFBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)