61405
Methyl levulinate
≥98.0%
Sinonimo/i:
4-Oxopentanoic acid methyl ester, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl β-acetylpropionate, Methyl 4-oxopentanoate, Methyl 4-oxovalerate, Methyl levulate
Saggio
≥98.0%
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
P. ebollizione
193-195 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?