Documenti fondamentali
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 monodeuterate
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hydrazine-d4 deuterate
Scegli un formato
20 G
CHF 881.00
CHF 881.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
CHF 881.00
About This Item
Formula condensata:
ND2ND2 · D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 881.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
P. ebollizione
120.1 °C (lit.)
Punto di fusione
-51.7 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)