Documenti
492795
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 dideuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
D2NND2 · 2DCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3