492779
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3