Documenti fondamentali
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterioacetylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2D2
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Punto di fusione
-81 °C (subl.) (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C#C[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)