Documenti fondamentali
485373
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15ND3
Numero CAS:
Peso molecolare:
21.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
98 atom % 15N
99 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
−33 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)