Documenti fondamentali
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 762.00
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 762.00
About This Item
Formula condensata:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
263-264 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)