Documenti fondamentali
608491
Sigma-Aldrich
Carbamazepine-(carboxamide-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC14H1215NNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
191-192 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][13C](=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i15+1,16+1
FFGPTBGBLSHEPO-IIJSWMDNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)