Documenti
607460
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO215NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1