Documenti
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
CH3CO215NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)